Documenti fondamentali
23205
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylphenyl chloroformate
≥98.5% (AT)
Sinonimo/i:
Methyl 4-chlorocarbonyloxybenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.60
Beilstein:
2111107
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥98.5% (AT)
Stato
solid
P. ebollizione
103-106 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
51-54 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO4/c1-13-8(11)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)12/h2-5H,1H3
PPVBQEZMYRAXPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)