Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29I2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
629.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Oxazole yellow, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange-brown
solubility
H2O: 5, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C2=CC=CC=C2OC1=CC3=CC=[N+](CCC[N+](C)(C)C)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H29N3O.2HI/c1-25-22-12-7-8-13-23(22)28-24(25)18-19-14-16-26(15-9-17-27(2,3)4)21-11-6-5-10-20(19)21;;/h5-8,10-14,16,18H,9,15,17H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
ULHRKLSNHXXJLO-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Dye to detect apoptotic cells
Oxazole yellow is a fluorescent cyanine dye that binds to DNA and is used to detect apoptotic cells. Oxazole yellow does not enter live cells. However, during apoptosis the cytoplasmic membrane becomes slightly permeable, allowing entry of the dye. Oxazole yellow is often used along with propidium iodide (catalog no. P4170), a DNA dead cell stain that does not enter either live or apoptotic cells. The λEx/λEm of Oxazole yellow is 491/509.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?