229962
Thallium(I) chloride
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Thallous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 517 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thallium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
720 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
430 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: insoluble(lit.)
Densità
7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges