229725
Lead(II) fluoride
99.99% trace metals basis
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.