Documenti
229709
Sigma-Aldrich
Iodopentoxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Densità
5.0 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges