Documenti fondamentali
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
About This Item
Formula condensata:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.36 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.995%
Forma fisica
powder and chunks
Punto di fusione
83 °C (lit.)
Densità
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)