Documenti fondamentali
229431
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroiridate(III) monohydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Iridium(III)-ammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(NH4)3IrCl6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.99% trace metals basis
Stato:
solid
Solubilità:
H2O: slightly soluble(lit.)
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water