Documenti fondamentali
227684
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
99%, ACS reagent
Sinonimo/i:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Formula condensata:
K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Saggio
98.5-102.0%
99%
Impurezze
≤0.005% insolubles
Punto di fusione
70 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sandy Giuliano et al.
Autophagy, 11(10), 1891-1904 (2015-08-28)
Metastatic renal cell carcinomas (mRCC) are highly vascularized tumors that are a paradigm for the treatment with antiangiogenesis drugs targeting the vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway. The available drugs increase the time to progression but are not curative and