Documenti
306258
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-butyl methacrylate)
~90% 4-vinylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Qualità
~90% 4-vinylpyridine
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.