Documenti
224251
Sigma-Aldrich
2-Propylpentanoic acid
98%
Sinonimo/i:
Valproic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
Sostituito da