222356
Lithium borohydride
≥90%
Sinonimo/i:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
Saggio
≥90%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
275 °C (dec.)
Densità
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.