220930
Potassium nitrosodisulfonate
Sinonimo/i:
Dipotassium nitrosodisulfonate, Fremy’s salt
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O]N(S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2NO7S2/c;;2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h;;(H,3,4,5)(H,6,7,8)/q2*+1;/p-2
IHSLHAZEJBXKMN-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis