Documenti fondamentali
219460
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
[-SC(=NH)NH2]2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
175-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC(=N)SSC(N)=N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)