Documenti fondamentali
8.14609
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Formamidine disulfide dihydrochloride
Scegli un formato
10 G
CHF 93.10
CHF 93.10
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 93.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6N4S2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
238-876-3
NACRES:
NA.22
CHF 93.10
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
175-179 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3