Documenti fondamentali
219401
Sigma-Aldrich
2-Fluoroiodobenzene
99%, contains copper as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
FC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.59 (lit.)
P. ebollizione
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−41-−40 °C (lit.)
Densità
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluoroiodobenzene was used in the synthesis of:
  • bridged biphenyl compounds, 1-fluoro-8-methylbiphenylene and 4-fluoro-5-methylfluorene[1]
  • 2-acetyl-7-iodo-1-benzothiophene[2]
  • chiral o-phosphanophenyl sulfoxides[3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Pierre-Yves Michellys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(6), 1593-1598 (2004-03-10)
The synthesis and in vitro characterization of novel RXR-selective ligands possessing various substituted 1-benzofuran or 1-benzothiophene moieties are described.
New chiral sulfoxide ligands possessing a phosphano or phosphanoamino functionality in palladium-catalyzed asymmetric allylic nucleophilic substitution reactions.
Hiroi K, et al.
Tetrahedron, 56(27), 4701-4710 (2000)
Long-range proton-fluorine spin-spin coupling in bridged biphenyls. Compelling evidence for a" through-space"(" direct") mechanism.
Gribble GW and Douglas Jr JR.
Journal of the American Chemical Society, 92(19), 5764-5765 (1970)