219223
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride
99%
Sinonimo/i:
3-(Dimethylamino)aniline dihydrochloride, 3-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
217 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 100mg/2ml, clear to slightly hazy (faintly yellow to tan to purple)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?