219096
D-Aspartic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-Aspartic acid, ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Slc1a3(29483)
Categorie correlate
Applicazioni
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.