11189
L-Aspartic acid
≥99.5% (T), BioUltra
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Aspartic acid, BioUltra, ≥99.5% (T)
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.10
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a metabolite to study the enzyme–metabolite interactions in the central metabolism of Escherichia coli by nuclear magnetic resonance (NMR)
- in transmission electron microscopy
- as a component of complete media for culturing Yeast strain
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1