214930
1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13);1H
FXHCFPUEIDRTMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3