Documenti fondamentali
213802
Sigma-Aldrich
Dimethylcyanamide
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
506093
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. ebollizione
161-163 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C#N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)