213489
N-Ethyl-N-methylaniline
≥95%
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-ethylaniline
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)