Documenti fondamentali
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Beilstein:
2803055
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
164-166 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)