Documenti fondamentali
211443
Sigma-Aldrich
4-Bromophenetole
98%
Sinonimo/i:
4-Bromophenyl ethyl ether
Scegli un formato
100 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 114.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
233 °C (lit.)
Punto di fusione
4 °C (lit.)
Densità
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3