210358
4-Chloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. eboll.
239 °C (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup