Documenti fondamentali
210269
Sigma-Aldrich
L-allo-Threonine
99%
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
1721645
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]23/D +9.0°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
272 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E Meirzadeh et al.
Nature communications, 7, 13351-13351 (2016-11-09)
Doping is a primary tool for the modification of the properties of materials. Occlusion of guest molecules in crystals generally reduces their symmetry by the creation of polar domains, which engender polarization and pyroelectricity in the doped crystals. Here we