556815
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1=C(C)CNC1=O
InChI
1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- allylamine, via palladium(II)-assisted cyclization
- 4-methoxybenzylamine, via a ring-closing-metathesis strategy
- 3-ethyl-1-(4-methoxybenzyl)-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2- one
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?