208183
Cadmium sulfide
powder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Stato
powder
PM
Mw 144.5 g/mol(lit.)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Punto di fusione
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
Densità
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.