Documenti
205575
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-methoxystyrene
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H3(OCH3)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
49-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C=C)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-3-13-9-10-15(16(11-13)17-2)18-12-14-7-5-4-6-8-14/h3-11H,1,12H2,2H3
DPAUCHAAEWIRKG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3