204951
Zinc oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Protocolli
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.