Documenti fondamentali
204269
Sigma-Aldrich
Rubidium nitrate
99.95% trace metals basis
Scegli un formato
1 G
CHF 53.40
10 G
CHF 321.00
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 53.40
10 G
CHF 321.00
About This Item
Formula condensata:
RbNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded