203955
trans-Diamminedichloropalladium(II)
99.998%
Sinonimo/i:
trans-Bisamminedichloropalladium, Transpalladin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.998%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Densità
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pd/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Stereoselective alkylation of aldol reactions
- Solid phase oligosaccharide synthesis of N-glycans
- Isomerization and cleavage of allyl ethers of carbohydrates
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?