203785
Mercury(II) iodide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Mercuric iodide red
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
354 °C (lit.)
Punto di fusione
259 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?