Documenti fondamentali
203483
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)iridium(I) carbonyl chloride
99.99%
Sinonimo/i:
IrCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I), Iridium(I)bis(triphenylphosphine)carbonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
Numero CAS:
Peso molecolare:
780.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.99%
Stringa SMILE
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Applicazioni
Catalyst precursor for hydrogenations, decarbonylationof acyl halides, and the hydrosilation and hydroboration of alkenes
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)