203475
Ammonium hexachloroiridate(IV)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Iridium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤150 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
Densità
2.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?