Documenti fondamentali
200409
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone triol
average Mn ~900
About This Item
Formula condensata:
C2H5C[CH2O[CO(CH2)5O]nH]3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mn ~900
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Temp. transizione
softening point 30 °C
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.