Key Documents
199370
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4NHCSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
206 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
thiourea
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2S/c8-7(13)9-5-1-3-6(4-2-5)10(11)12/h1-4H,(H3,8,9,13)
BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea was used as anion sensor in organic solvent.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chomchai Suksai et al.
Chemical Society reviews, 32(4), 192-202 (2003-07-24)
Chromogenic sensors for anions generally consist of two parts: anion receptors and chromophores. In this review, 6 types of chromogenic anion sensors are described, namely, NH-based hydrogen bonding, Lewis acid, metal-ion template, transition metal complexes, chromogenic guest displacement and chromoreactands.