Documenti
560154
Sigma-Aldrich
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea
96%
About This Item
Formula condensata:
H2NC(S)NHC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
187-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O2S/c9-8(13)10-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)(H3,9,10,13)
JRQJYVACDJEUDZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea (CPTU) is a thiourea derivative containing electron donor atoms (N and S). It acts as a ligand and readily form complexes with Hg(II).
Applicazioni
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea functionalized mesoporous silica SBA-15 (CPTU-SBA-15) has been used for the solid phase extraction of Hg(II).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Removal of aqueous toxic Hg (II) by functionalized mesoporous silica materials.
Zhang L, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 87(10), 1473-1479 (2012)