198803
Ethyl pipecolinate
98%
Sinonimo/i:
2-(Ethoxycarbonyl)piperidine, DL-Pipecolic acid ethyl ester, Ethyl 2-piperidinecarboxylate, NSC 49360
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
216-217 °C (lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h7,9H,2-6H2,1H3
SZIKRGHFZTYTIT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Combinatorial chemistry with hydrazones
Swift hydroamination
Synthesis of HCV NS5B polymerase inhibitors
Preparation of selective androgen receptor modulators
Decarbonylative arylation at sp3 carbon centers
Synthesis of quinoline derivatives as selective a2C-adrenoceptor antagonists
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?