Key Documents
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)