Documenti fondamentali
198188
Sigma-Aldrich
1,5-Hexanediol
99%
Sinonimo/i:
1,5-Dihydroxyhexane, 1-Methyl-1,5-pentanediol, Hexan-1,5-diol, Hexane-2,6-diol
Scegli un formato
1 G
CHF 67.80
5 G
CHF 336.00
CHF 67.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 67.80
5 G
CHF 336.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 67.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Surface tension and binding constants were studied for 1,5-hexanediol[1].
Applicazioni
  • Metadynamics of polyalcohol dehydration in water: This study provides insights into the dehydration mechanisms of polyalcohols like 1,5-Hexanediol, relevant for understanding their behavior in aqueous environments, useful for drug delivery systems and biomedical applications (Ruiz-Barragan et al., 2015).
  • Direct Copolymerization of CO2 and Diols: This research explores the copolymerization of CO2 with diols including 1,5-Hexanediol, pointing to sustainable polymer production methods that are crucial for material science (Tamura et al., 2016).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Effect of temperature on the surface tension of diluted aqueous solutions of 1, 2-hexanediol, 1, 5-hexanediol, 1, 6-hexanediol and 2, 5-hexanediol.
Fluid Phase Equilibria, 258(1), 67-72 (2007)