213705
1,2-Octanediol
98%
Sinonimo/i:
(±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, n-Octane-1,2-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
131-132 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.