Documenti fondamentali
197823
Sigma-Aldrich
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
286-288 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)