Documenti fondamentali
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)