Documenti fondamentali
197009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
≥98%
Sinonimo/i:
5-Bromosalicyl alcohol, Bromosaligenin
Scegli un formato
5 G
CHF 127.00
CHF 127.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 127.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 127.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.7% at 25 °C(lit.)
olive oil: soluble 4.8%(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: moderately soluble(lit.)
chloroform: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethyl acetate: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • 7-bromo-2,3-diphenyl-5H-imidazo[2,1-b][1,3]benzoxazine[1]
  • 6-bromo-2-octyl-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-oxide[2]
  • 4-bromo-2-(5-iodo-1H-indol-3-ylmethyl)- phenol[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel Approach to Synthesis of Imidazo [2, 1-b][1, 3] benzoxazines.
Sidorina NE and Osyanin VA.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(9), 1201-1202 (2005)
Reactions of indoles with 2-and 4-hydroxybenzyl alcohols.
Osyanin VA, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(1), 115-121 (2011)
2-Octyl-4H-1, 3, 2-benzodioxaphosphorin 2-oxide labelled with tritium in the octyl and aryl moieties.
Wu S-Y, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34(10), 921-927 (1994)