Documenti
196258
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
38-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride has been used in the synthesis of 3-iodothyronamine.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
A New Efficient Synthetic Method for 3-Iodothyronamine and Its Potent Hypothermic Efficacy.
Kim J-G, et al.
Chin. J. Chem., 29(10), 2205-2208 (2011)