Documenti fondamentali
192538
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4Cl4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
223-224 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The effect of 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole on binding affinity of human growth hormone (hGH) (Thr175 → Gly–hGH) to the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 → Gly–hGHbp) has been investigated[1].
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Z Guo et al.
Science (New York, N.Y.), 288(5473), 2042-2045 (2000-06-17)
Mutations introduced into human growth hormone (hGH) (Thr175 --> Gly-hGH) and the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 --> Gly-hGHbp) created a cavity at the protein-protein interface that resulted in binding affinity being reduced by a factor of 10(6).