Documenti
192090
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-acetylbutyrate
98%
Sinonimo/i:
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
221-222 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter