190543
Acrolein dimethyl acetal
98%
Sinonimo/i:
3,3-Dimethoxy-1-propene
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
89-90 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ether
Stringa SMILE
COC(OC)C=C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-5(6-2)7-3/h4-5H,1H2,2-3H3
OBWGMYALGNDUNM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?