Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
vial of 50 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Che succede?
WGK 3
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?