Documenti fondamentali
190187
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylpropylamine
≥97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥97%
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4055 (lit.)
P. ebollizione
84-87 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Dimethylpropylamine was used as standard in separation of alkali and alkaline earth metal cations by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.